Läs mer
4-Cyano-L-phenylalanine, 95%
Produktkod. p-7055081
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15460329
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63572.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 167479-78-9 | C10H10N2O2 | 190.202 g/mol
4-Cyano-L-fenylalanin används som en mellanprodukt i organisk syntes, farmaceutisk, kemisk forskning och biokemisk tillämpning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Cyano-L-fenylalanin används som mellanprodukt i organisk syntes, farmaceutisk, kemisk forskning och biokemisk applikation.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras i frysen vid (-20 °C). Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 167479-78-9
Molekylformel C10H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 190.202
MDL-nummer MFCD00270363
InChI-nyckel KWIPUXXIFQQMKN-VIFPVBQESA-N
Synonym l-4-cyanophenylalanine, 4-cyano-l-phenylalanine, s-2-amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, h-phe 4-cn-oh, 2s-2-amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, 4-cyanophenylalanine, s-2-amino-3-4-cyanophenyl propionic acid, d-4-cn-phe-oh
PubChem CID 1501865
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(4-cyanofenyl)propansyra
LEDER C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyano-L-phenylalanine
UN-nummer UN3439
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 190.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.