Läs mer
4-Cyano Loratadine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Cyano Loratadine |
| CAS | 860010-33-9 |
| Molekylformel | C23 H22 Cl N3 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H22ClN3O2/c1-2-29-23(28)27-11-8-15(9-12-27)21-19-6-4-18(24)13-16(19)3-5-20-17(14-25)7-10-26-22(20)21/h4,6-7,10,13H,2-3,5,8-9,11-12H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4c(ccnc24)C#N)CC1 |
| IUPAC-namn | etyl 4-(8-klor-4-cyano-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyklopepta[3,4-b]pyridin-11-yliden)piperidin-1-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 407.89 |
| Formel vikt | 407.1401 |