Läs mer
4-Cyano-N,N-dimethylbenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Cyano-N,N-dimethylbenzamide |
| CAS | 24167-50-8 |
| Molekylformel | C10H10N2O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O/c1-12(2)10(13)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-6H,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)C(=O)c1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC-namn | 4-cyano-N,N-dimethylbenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.19 |
| Formel vikt | 174.0793 |