Läs mer
4'-Cyanoacetanilid, 98 %
Produktkod. 11457127
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11457127 25 g 25g
11442777 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11457127 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14941.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 35704-19-9 | C9H8N2O | 160,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35704-19-9
Molekylformel C9H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 160.18
MDL-nummer MFCD00001814
InChI-nyckel UFKRTEWFEYWIHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-cyanophenyl acetamide, 4-cyanoacetanilide, 4-acetamidobenzonitrile, acetamide, n-4-cyanophenyl, 4'-cyanoacetanilide, p-acetamidobenzonitirle, acetanilide, 4'-cyano, p-acetylamino-benzonitrile, p-cyanoacetanilide, p-acetaminobenzonitrile
PubChem CID 37256
IUPAC-namn N-(4-cyanofenyl)acetamid
LEDER CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Cyanoacetanilide
Smältpunkt 204 °C till 206 °C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 160.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.