Läs mer
4'-Cyanoacetanilide, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10766423 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10766423 5 g Glass bottle 5g
10565833 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10766423 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 373250050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 35704-19-9
Molekylformel C9H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 160.18
MDL-nummer MFCD00001814
InChI-nyckel UFKRTEWFEYWIHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-cyanophenyl acetamide, 4-cyanoacetanilide, 4-acetamidobenzonitrile, acetamide, n-4-cyanophenyl, 4'-cyanoacetanilide, p-acetamidobenzonitirle, acetanilide, 4'-cyano, p-acetylamino-benzonitrile, p-cyanoacetanilide, p-acetaminobenzonitrile
PubChem CID 37256
IUPAC-namn N-(4-cyanophenyl)acetamide
LEDER CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Cyanoacetanilide
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 204°C to 208°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3CONHC6H4CN
Kvantitet 5 g
Formel vikt 160.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4'-Cyanoacetanilide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.