Läs mer
4-cyanobenzaldehyd, 98+%
Produktkod. 11442727
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11442727 100 g 100g
11422727 5 g 5g
11432727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14914.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 105-07-7 | C8H5NO | 131,13 g/mol
4-Cyanobensaldehyd, används som en mellanprodukt för organisk syntes. Den används också som en mellanprodukt på läkemedels- och forskningsavdelningen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 4-Cyanobensaldehyd, används som mellanprodukt för organisk syntes. Det används också som mellanprodukt
på läkemedels- och forskningsavdelningen.
Löslighet Det är lösligt
i vatten, etanol, eter och kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från Starka oxidationsmedel, Starka syror, Starka baser, Starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-07-7
Molekylformel C8H5NO
Molekylvikt (g/mol) 131.13
MDL-nummer MFCD00003376
InChI-nyckel WZWIQYMTQZCSKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanobenzaldehyde, benzonitrile, 4-formyl, p-cyanobenzaldehyde, p-formylbenzonitrile, benzaldehyde, p-cyano, benzonitrile, p-formyl, usaf kf-1, terephthalaldehydonitrile, p-cyanobenzenecarboxaldehyde, 4-formyl-benzonitrile
PubChem CID 66042
IUPAC-namn 4-formylbensonitril
LEDER O=CC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyanobenzaldehyde
Smältpunkt 99°C to 103°C
Kokpunkt 133°C (12 mmHg)
Odör Characteristic
Kvantitet 100 g
Beilstein 606473
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation It is soluble in water,ethanol,ether and chloroform.
Formel vikt 131.13
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.