Läs mer
4-Cyanobenzaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Cyanobenzaldehyde |
| CAS | 105-07-7 |
| Molekylformel | C8H5NO |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Terephthalaldehydonitrile, 4-Formylbenzonitrile, NSC 5091, p-Cyanobenzaldehyde, p-Cyanobenzenecarboxaldehyde, p-Formylbenzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5NO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,6H |
| LEDER | O=Cc1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC-namn | 4-formylbenzonitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.13 |
| Formel vikt | 131.0371 |