Läs mer
4-cyanobensen-1-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10663645
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10663645 25 g 25g
10243712 1 g 1g
10559972 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10663645 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00421EB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 49584-26-1
Molekylformel C7H4ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 201.62
MDL-nummer MFCD00052337
InChI-nyckel DBMFYTQPPBBKHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, 4-cyanobenzenesulfonylchloride, p-cyanobenzenesulphonyl chloride, 4-cyano benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-cyano, 4-cyanophenylsulfonyl chloride, p-cyanobenzenesulfonyl chloride, 4-cyanobenzenesulphonyl chloride, 4-cyano-benzenesulfonyl chloride, 4-chlorosulfonyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 39497
IUPAC-namn 4-cyanobensensulfonylklorid
LEDER ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyanobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel CNC6H4SO2Cl
Kvantitet 25 g
Formel vikt 201.63
Procent renhet 97%