Läs mer
4-Cyanobensensulfonamid, 97 %
Produktkod. 15404487
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15404487 1 g 1g
15414487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15404487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31836.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
CAS: 3119-02-6 | C7H6N2O2S | 182,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3119-02-6
MDL-nummer MFCD02089633
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyanobenzenesulfonamide
Smältpunkt 168 °C till 171 °C
Odör Luktfritt
Molekylformel C7H6N2O2S
Kvantitet 1 g
Synonym 4-cyanobenzene-1-sulfonamide, p-cyanobenzenesulfonamide, 4-cyanobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, p-cyano, 4-cyano-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 4-cyano, p-cyanobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, 4-cyano-9ci, 4-sulphamoylbenzonitrile, wln: zswr dcn
InChI-nyckel UZECCNDOASGYNH-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1C#N)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn 4-cyanobensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 182.20
PubChem CID 76566
Formel vikt 182.2
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.