Läs mer
4-Cyanobenzoesyra, 98 %
Produktkod. 11448426
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448426 5 g 5g
11452777 25 g 25g
11462777 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448426 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15434.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 619-65-8 | C8H5NO2 | 147,133 g/mol
4-Cyanobensoesyra används som inhibitor. 4-cyanobensaldehyd och 4-cyanobensoesyra kan hämma både monofenolasaktiviteten och difenolasaktiviteten hos svamptyrosinas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-Cyanobensoesyra används som inhibitor. 4-cyanobensaldehyd och 4-cyanobensoesyra kan hämma både monofenolasaktiviteten och difenolasaktiviteten hos svamptyrosinas.
Löslighet Löslig i metanol
.
Anteckningar
Air Sensitive. Oförenlig med starka oxidationsmedel, starka syror, starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 619-65-8
Molekylformel C8H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 147.133
MDL-nummer MFCD00002528
InChI-nyckel ADCUEPOHPCPMCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-cyanobenzoic acid, benzoic acid, 4-cyano, p-carboxybenzonitrile, 4-carboxybenzonitrile, benzoic acid, p-cyano, 4-cyano-benzoic acid, 4-cyano benzoic acid, benzoicacid, 4-cyano, 4-cyanobenzoicacid, para-cyanobenzoic acid
PubChem CID 12087
IUPAC-namn 4-cyanobensoesyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C#N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyanobenzoic acid
Smältpunkt ∼221 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1862865
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i metanol.
Formel vikt 147.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.