Läs mer
4-cyanobensoesyra, TRC
Produktkod. 30362306
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30362306 5 g
1 options
Produktkod. 30362306 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9623255G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyanobenzoic Acid
CAS 619-65-8
Molekylformel C8H5NO2
Kvantitet 5 g
Synonym p-Cyanobenzoic Acid, 4-Carboxybenzonitrile, NSC 6306, p-Carboxybenzonitrile, p-Cyanobenzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H5NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,(H,10,11)
LEDER OC(=O)c1ccc(cc1)C#N
IUPAC-namn 4-cyanobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 147.13
Formel vikt 147.032