Läs mer
4-Cyanobensofenon, 98 %
Produktkod. 11482418
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11482418 1 g 1g
11492418 5 g 5g
11402428 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11482418 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15764.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1503-49-7 | C14H9NO | 207,232 g/mol
Substituerade bensofenoner används för att bestämma kvantutbytena för norbornadien(N)quadricyklan(Q) och QN-isomerisering. Det används som triplettsensibilisatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Substituerade bensofenoner används för att bestämma kvantutbytena för norbornadien(N)→ kvadricyklan(Q)- och QN-→isomerisering. Det används som triplettsensibilisatorer.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1503-49-7
Molekylformel C14H9NO
Molekylvikt (g/mol) 207.232
MDL-nummer MFCD00016382
InChI-nyckel YSZWJJANSNFQMM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73921
IUPAC-namn 4-bensoylbensonitril
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyanobenzophenone
Smältpunkt 110°C to 114°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 641181
Synonym 4-cyanobenzophenone, 4-benzoyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-benzoyl, 4-cyano-benzophenon, 4-cyano-benzophenone, acmc-20amk8, #, benzonitrile,4-benzoyl, 4-phenylcarbonyl benzenecarbonitrile
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 207.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.