Läs mer
(4-Cyanobenzyl)triphenylphosphonium chloride, 99%
Produktkod. 11388655
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388655 5 g 5g
11398655 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388655 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12187.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20430-33-5 | C26H21ClNP | 413.88 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20430-33-5
Molekylformel C26H21ClNP
Molekylvikt (g/mol) 413.88
MDL-nummer MFCD00011752
InChI-nyckel GXMFPJIKPZDNCS-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-cyanobenzyl triphenylphosphonium chloride, 4-cyanophenyl methyl triphenylphosphanium chloride, 4-triphenylphosphino methyl benzenecarbonitrile, chloride, acmc-20apna, phosphonium, 4-cyanophenyl methyl triphenyl-, chloride, 4-cyanobenzyltriphenylphosphonium chloride, p-cyanobenzyl-triphenylphosphonium chloride, 4-cyanobenzyl triphenylphosphoniumchloride, 4-cyanobenzyl-triphenylphosphonium chloride
PubChem CID 2724468
LEDER [Cl-].N#CC1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Cyanobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Smältpunkt 322°C to 326°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 4630137
IUPAC-namn (4-cyanofenyl)metyltrifenylfosfaniumklorid
Formel vikt 413.89
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.