Läs mer
4-Cyanobenzylamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Cyanobenzylamine Hydrochloride |
| CAS | 15996-76-6 |
| Molekylformel | C8H8ClN2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 4-(Aminomethyl)benzonitrile Hydrochloride, alpha-Amino-p-tolunitrile Hydrochloride, 4-(Aminomethyl)benzonitrile Hydrochloride, p-Cyanobenzylamine Hydrochloride, p-Cyanophenylmethylamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2.ClH/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7;/h1-4H,5,9H2;1H |
| LEDER | Cl.NCc1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC-namn | 4-(aminomethyl)benzonitrile;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.62 |
| Formel vikt | 168.0454 |