Läs mer
4'-Cyanobiphenyl-3-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15468397
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15468397 5 g 5g
15458397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15468397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51906.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149506-93-4
Molekylformel C14H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 223.231
MDL-nummer MFCD04117352
InChI-nyckel WLUGFHVTVXLVFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-cyano-biphenyl-3-carboxylic acid, 3-4-cyanophenyl benzoic acid, 4'-cyanobiphenyl-3-carboxylic acid, 4'-cyano-3-biphenylcarboxylic acid, 4'-cyano 1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 4'-cyano-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, acmc-20aix9, amtda032, 3-carboxy-4'-cyanobiphenyl, 4-3-carboxyphenyl benzonitrile
PubChem CID 2757953
IUPAC-namn 3-(4-cyanophenyl)benzoic acid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CC=C(C=C2)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Cyanobiphenyl-3-carboxylic acid
Kvantitet 5 g
Formel vikt 223.23
Procent renhet 95%