Läs mer
4-Cyanobifenyl, 95 %
Produktkod. 11346889
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11346889 50 g 50g
11336889 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11346889 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26791.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 2920-38-9 | C13H9N | 179,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2920-38-9
Molekylformel C13H9N
Molekylvikt (g/mol) 179.22
MDL-nummer MFCD00001821
InChI-nyckel BPMBNLJJRKCCRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanobiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-biphenylcarbonitrile, p-phenylbenzonitrile, p-cyanobiphenyl, biphenyl-4-carbonitrile, 4-phenylbenzenecarbonitrile, 4-biphenylcarboxylic acid nitrile, 4-cyanodiphenyl
PubChem CID 18021
IUPAC-namn 4-fenylbensonitril
LEDER N#CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyanobiphenyl
Smältpunkt 85 °C till 87 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 1907924
Formel vikt 179.22
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.