Läs mer
4-Cyanobutylzinkbromid, 0,5M i THF, förpackad under argon i återförslutningsbar ChemSeal™ flaskor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15475425
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15475425 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 15475425 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58897.AD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
CAS: 226570-68-9 | C5H9BrNZn- | 228.418 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Den används som primär och sekundär mellanliggande.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Hantera under torr skyddsgas. Luftkänslig. Förvaras åtskilt från starka baser och oxidationsmedel, värme, syror a
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyanobutylzinc bromide
Namnnotering Förpackad under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
CAS 226570-68-9
Densitet 0.971
Molekylformel C5H9BrNZn-
Linjär formel N≡C(CH2)4ZnBr
MDL-nummer MFCD01316996
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Luftkänslig
Synonym 4-cyanobutylzinc bromide 0.5m in thf
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
InChI-nyckel VKWWIKWQDKNXQC-UHFFFAOYSA-M
LEDER CCCCC#N.[Zn].[Br-]
IUPAC-namn pentanenitril; zink; bromid
Molekylvikt (g/mol) 228.418
PubChem CID 131668629
Formel vikt 227.41
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.