Läs mer
4-Cyanocyclohexanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Cyanocyclohexanone |
| CAS | 34916-10-4 |
| Molekylformel | C7H9NO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Oxocyclohexanecarbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h6H,1-4H2 |
| LEDER | N#CC(CC1)CCC1=O |
| IUPAC-namn | 4-oxocyclohexane-1-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 123.15 |
| Formel vikt | 123.07 |