Läs mer
4-Cyanoimidazole-5-carboxamide hydrate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11430747
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11430747
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22535.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5372-23-6
Molekylformel C5H4N4O
Molekylvikt (g/mol) 136.11
MDL-nummer MFCD00129664
InChI-nyckel QBKYWNHLILCGEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-cyano-1h-imidazole-4-carboxamide, 4-cyano-5-imidazolecarboxamide, 5-cyano-3h-imidazole-4-carboxamide, 1h-imidazole-4-carboxamide, 5-cyano, 4-cyanoimidazole-5-carboxamide, acmc-20amkb, 5-cyanoimidazole-4-carboxamide, 1h-imidazole-5-carboxamide,4-cyano, 5-cyano-1h-imidazole-4-carboxamidehydrate, 1h-imidazole-4-carboxamide, 5-cyano-9ci
PubChem CID 270862
IUPAC-namn 4-cyano-1H-imidazole-5-carboxamide
LEDER NC(=O)C1=C(N=CN1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyanoimidazole-5-carboxamide hydrate
Smältpunkt ∼272°C (decomposition)
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 136.11 (Anhydrous)
Procent renhet 97%