Läs mer
4-cyanoimidazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15587729 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15587729 5 g 5g
15577729 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15587729 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 461360050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 57090-88-7 | C4H3N3 | 93.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57090-88-7
Molekylformel C4H3N3
Molekylvikt (g/mol) 93.09
MDL-nummer MFCD00233358
InChI-nyckel NWVGXXPWOYZODV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-imidazole-4-carbonitrile, 4-cyanoimidazole, 4-cyano-1h-imidazole, 3h-imidazole-4-carbonitrile, imidazole-4-carbonitrile, pubchem18770, acmc-209lvz, 5-imidazole carbonitrile, 1h-imidazol-4-kohlenitrile, ksc269a8n
PubChem CID 564457
IUPAC-namn lH-imidazol-5-karbonitril
LEDER N#CC1=CN=CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyanoimidazole
Smältpunkt 32.0°C to 35.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 93.09
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Cyanoimidazole
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.