Läs mer
4-Cyanoindole, 99%
Produktkod. 15450059
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15450059 1 g 1g
15460059 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15450059 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63391.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16136-52-0 | C9H6N2 | 142.161 g/mol
4-Cyanoindol används som en syntetisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 4-Cyanoindol används som en syntetisk mellanprodukt
.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anteckningar
Värme, ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16136-52-0
Molekylformel C9H6N2
Molekylvikt (g/mol) 142.161
MDL-nummer MFCD00152045
InChI-nyckel CEUFGDDOMXCXFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanoindole, 4-indolecarbonitrile, indole-4-carbonitrile, indole-4-cyano, 4-cyano-1h-indole, 4-cyano indole, pubchem7327, acmc-209dmi, 1h-indol-4-yl cyanide
PubChem CID 3817602
IUPAC-namn lH-indol-4-karbonitril
LEDER C1=CC(=C2C=CNC2=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyanoindole
Smältpunkt 120°C to 125°C
Färg Grå
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 142.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.