Läs mer
4-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid, 95%
Produktkod. 11364326
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364326 5 g 5g
11354326 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11364326 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19955.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 91983-26-5 | C8H8BNO2 | 160.967 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91983-26-5
Molekylformel C8H8BNO2
Molekylvikt (g/mol) 160.967
MDL-nummer MFCD01632200
InChI-nyckel YKVMTTIYBSVPEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanomethyl benzeneboronic acid, 4-cyanomethyl phenyl boronic acid, 4-cyanomethylphenylboronic acid, 4-cyanomethylphenyl boronic acid, 4-cyanomethyl phenylboronic acid, 4-boronophenylacetonitrile, boronic acid, 4-cyanomethyl phenyl, pubchem7789, acmc-209ree
PubChem CID 2773342
IUPAC-namn [4-(cyanometyl)fenyl]borsyra
LEDER B(C1=CC=C(C=C1)CC#N)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt ∼196°C to 200°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 3031323
Formel vikt 160.97
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.