Läs mer
4-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11384326
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11384326 5 g 5g
11374326 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11384326 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19956.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 138500-86-4
Molekylformel C14H18BNO2
Molekylvikt (g/mol) 243.11
MDL-nummer MFCD02179459
InChI-nyckel URWMFRYGXSHPRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, 4-cyanomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 4-cyanomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 2-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, 4-cyanomethylphenylboronic acid pinacol ester, 4-cyanomethylphenylboronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-acetonitrile
PubChem CID 3842922
IUPAC-namn 2-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetonitrile
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CC#N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 74°C to 78°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 243.11
Procent renhet 95%