Läs mer
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11976071 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11976071 1 g 1g
11986071 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11976071 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 444740010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 138500-86-4
Molekylformel C14H18BNO2
Molekylvikt (g/mol) 243.11
MDL-nummer MFCD02179459
InChI-nyckel URWMFRYGXSHPRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, 4-cyanomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 4-cyanomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 2-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, 4-cyanomethylphenylboronic acid pinacol ester, 4-cyanomethylphenylboronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-acetonitrile
PubChem CID 3842922
IUPAC-namn 2-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetonitrile
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CC#N)C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 243.12
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.