Läs mer
4-Cyanofenol-2,3,5,6-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxybenzonitrile-D4 |
| CAS | 1025089-21-7 |
| Molekylformel | C7 D4 H N O |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Benzonitrile-2,3,5,6-d4, 4-hydroxy- (ACI), 4-Hydroxybenzonitrile-2,3,5,6-d4 (ACI), 4-Hydroxybenzonitrile-D4, 4-Cyanophenol-2,3,5,6-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H5NO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,9 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(C#N)c([2 H])c([2 H])c1O |
| IUPAC-namn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxybenzonitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 123.1454 |
| Formel vikt | 123,0622 g/mol |
| Visa mer |