Läs mer
4-Cyanofenol-2,3,5,6-d4, CDN
Produktkod. 30317803
Change view
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30317803 0.05 g -
30313371 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30317803 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND64580.05G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxybenzonitrile-D4
CAS 1025089-21-7
Molekylformel C7 D4 H N O
Kvantitet 0.05 g
Synonym Benzonitrile-2,3,5,6-d4, 4-hydroxy- (ACI), 4-Hydroxybenzonitrile-2,3,5,6-d4 (ACI), 4-Hydroxybenzonitrile-D4, 4-Cyanophenol-2,3,5,6-d4
InChI formel InChI=1 S/C7H5NO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,9 H/i1D,2 D,3 D,4 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(C#N)c([2 H])c([2 H])c1O
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxybenzonitril
Molekylvikt (g/mol) 123.1454
Formel vikt 123,0622 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% kemisk renhet