Läs mer
4-cyanofenol, TRC
Produktkod. 30365188
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30365188 50 g
1 options
Produktkod. 30365188 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98221550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxybenzonitrile
CAS 767-00-0
Molekylformel C7 H5 N O
Kvantitet 50 g
Synonym Benzonitrile, 4-hydroxy- (9CI, ACI), 4-Hydroxybenzonitrile (ACI), Benzonitrile, p-hydroxy- (6CI, 8CI), 4-Cyanophenol, 4-Hydroxycyanobenzene, NSC 400524, p-Cyanophenol, p-Hydroxybenzonitrile
InChI formel InChI=1S/C7H5NO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,9H
LEDER Oc1ccc(cc1)C#N
IUPAC-namn 4-hydroxybenzonitril
Molekylvikt (g/mol) 119.12
Formel vikt 119.0371