Läs mer
4-(cyanofenyl)boronsyra Pinacolester, TRC
Produktkod. 30356765
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30356765 10 g
1 options
Produktkod. 30356765 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98204510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Cyanophenyl)boronic Acid Pinacol Ester
CAS 171364-82-2
Molekylformel C13H16BNO2
Kvantitet 10 g
Synonym 1,1,2,2-Tetramethyldimethylene (4-cyanophenyl)boronate
InChI formel InChI=1S/C13H16BNO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-10(9-15)6-8-11/h5-8H,1-4H3
LEDER N#CC1=CC=C(C=C1)B2OC(C(O2)(C)C)(C)C
IUPAC-namn 4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitril
Molekylvikt (g/mol) 229.08
Formel vikt 229.13