Läs mer
4-Cyanophenyl isocyanate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10450663 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10450663 5 g Glasflaska 5g
10258473 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10450663 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 405970050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 40465-45-0 | Molecular Formula: C8H4N2O | Molecular Weight: 144.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40465-45-0
Molekylformel C8H4N2O
Molekylvikt (g/mol) 144.13
MDL-nummer MFCD00037038
InChI-nyckel TVSXDZNUTPLDKY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 170380
IUPAC-namn 4-isocyanatbensonitril
LEDER C1=CC(=CC=C1C#N)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyanophenyl isocyanate
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 102 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NCC6H4NCO
Kvantitet 5 g
Synonym 4-cyanophenyl isocyanate, benzonitrile, 4-isocyanato, 4-cyanophenylisocyanate, p-cyanophenyl isocyanate, benzonitrile,4-isocyanato, 4-isocyanatobenzenecarbonitrile, 4-cyanophenylisocyanat, p-cyanophenylisocyanate, #, 1-cyano-4-isocyanato-benzene
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig (dec). Andra lösligheter: lösliga i toluen och kloroform
Formel vikt 144.13
Procent renhet 95%
Fysisk form Crystalline Needles or Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Cyanophenyl isocyanate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.