Läs mer
4-Cyanofenylisotiocyanat, 98 %
Produktkod. 11398275
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398275 5 g 5g
11388275 1 g 1g
11308285 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11398275 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10173.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2719-32-6 | C8H4N2S | 160,194 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2719-32-6
Molekylformel C8H4N2S
Molekylvikt (g/mol) 160.194
MDL-nummer MFCD00041085
InChI-nyckel DZFKAXLNKZXNHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanophenyl isothiocyanate, benzonitrile, 4-isothiocyanato, p-cyanophenyl isothiocyanate, 4-cyanophenylisothiocyanate, 4-cyano-phenyl-isothiocyanate, 4-isothiocyanatobenzenenitrile, 4-isothiocyanato-benzonitrile, benzonitrile,4-isothiocyanato, isothiocyanic acid, p-cyanophenyl ester, benzenenitrile, 4-isothiocyanato
PubChem CID 17626
IUPAC-namn 4-isotiocyanatobensonitril
LEDER C1=CC(=CC=C1C#N)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyanophenyl isothiocyanate
Smältpunkt 118 °C till 122 °C
Odör Irriterande
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 2802621
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 160.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.