Läs mer
(4-Cyanophenyl)methanesulfonyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Cyanophenyl)methanesulfonyl Chloride |
| CAS | 56105-99-8 |
| Molekylformel | C8H6ClNO2S |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6ClNO2S/c9-13(11,12)6-8-3-1-7(5-10)2-4-8/h1-4H,6H2 |
| LEDER | C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)C#N |
| IUPAC-namn | (4-cyanophenyl)methanesulfonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.66 |
| Formel vikt | 214.9808 |