Läs mer
4-Cyanofenylacetonitril, 97 %
Produktkod. 15460498
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15460498 5 g 5g
15450498 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15460498 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54112.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
CAS: 876-31-3 | C9H6N2 | 142,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 876-31-3
Molekylformel C9H6N2
Molekylvikt (g/mol) 142.16
MDL-nummer MFCD00060305
InChI-nyckel QILKKAFYAFEWGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanomethyl benzonitrile, 4-cyanophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-cyano, p-tolunitrile, .alpha.-cyano, p-cyanobenzylcyanide, 4-cyanobenzeneacetonitrile, .alpha.-cyano-p-tolunitrile, 4-cyanbenzylcyanide, 4-cyanobenzylcyanide, acmc-209qoz
PubChem CID 136686
IUPAC-namn 4-(cyanometyl)bensonitril
LEDER N#CCC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Cyanophenylacetonitrile
Densitet 1.056
Kokpunkt 180 °C till 181 °C
Flampunkt 71 °C (160 °F)
Brytningsindex 1.499
Kvantitet 5 g
Formel vikt 142.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.