Läs mer
4-cyanofenylboronsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Cyanophenylboronic Acid |
| CAS | 126747-14-6 |
| Molekylformel | C7H6BNO2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | (p-Cyanophenyl)boronic Acid, 4-Cyanobenzeneboronic Acid, 4-Cyanophenylboric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BNO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,10-11H |
| LEDER | OB(O)c1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC-namn | (4-cyanofenyl)boronsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.94 |
| Formel vikt | 147.0492 |