Läs mer
4-cyanofenylboronsyra, TRC
Produktkod. 30354710
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30354710 1 g
1 options
Produktkod. 30354710 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9896901G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyanophenylboronic Acid
CAS 126747-14-6
Molekylformel C7H6BNO2
Kvantitet 1 g
Synonym (p-Cyanophenyl)boronic Acid, 4-Cyanobenzeneboronic Acid, 4-Cyanophenylboric Acid
InChI formel InChI=1S/C7H6BNO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,10-11H
LEDER OB(O)c1ccc(cc1)C#N
IUPAC-namn (4-cyanofenyl)boronsyra
Molekylvikt (g/mol) 146.94
Formel vikt 147.0492