Läs mer
4-Cyanofenylhydrazin hydroklorid, 97+%
Produktkod. 10627264 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10627264 25 g Glasflaska 25g
10380464 1 g Glasflaska 1g
10248943 5 g Glasflaska 5g
13428538 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10627264 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 392300250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 2863-98-1 | C7H7N3 | 133,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2863-98-1
Molekylformel C7H7N3
Molekylvikt (g/mol) 133.15
MDL-nummer MFCD00673994
InChI-nyckel DZUUSHCOMPROCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanophenylhydrazine hydrochloride, 4-hydrazinylbenzonitrile hydrochloride, 4-hydrazinobenzonitrile hydrochloride, 4-cyanophenylhydrazine hcl, benzonitrile, 4-hydrazino-, monohydrochloride, 4-hydrazino-benzonitrile; hydrochloride, pubchem13684, 4-cyanophenylhydrazine-hcl, acmc-1co7p, ksc205o1j
PubChem CID 16212962
LEDER NNC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
CAS Min % 97.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 249,0 °C
Färg Brun till orange
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NCC6H4NHNH2·HCl
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
IUPAC-namn 4-hydrazinylbensonitril;hydroklorid
Formel vikt 169.61
Procent renhet 97+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.