Läs mer
4-Cyanofenylhydrazin Hydroklorid, TRC
Produktkod. 30352560
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30352560 10 g
1 options
Produktkod. 30352560 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98753510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyanophenylhydrazine Hydrochloride
CAS 2863-98-1
Molekylformel C7H8ClN3
Kvantitet 10 g
Synonym 4-Hydrazinylbenzonitrile Hydrochloride, 4-(Hydrazino)benzonitrile Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H7N3.ClH/c8-5-6-1-3-7(10-9)4-2-6;/h1-4,10H,9H2;1H
LEDER Cl.NNc1ccc(cc1)C#N
IUPAC-namn 4-hydrazinylbenzonitril; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 169.61
Formel vikt 169.0407