Läs mer
4-Cyanofenylhydrazin Hydroklorid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Cyanophenylhydrazine Hydrochloride |
| CAS | 2863-98-1 |
| Molekylformel | C7H8ClN3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Hydrazinylbenzonitrile Hydrochloride, 4-(Hydrazino)benzonitrile Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N3.ClH/c8-5-6-1-3-7(10-9)4-2-6;/h1-4,10H,9H2;1H |
| LEDER | Cl.NNc1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC-namn | 4-hydrazinylbenzonitril; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.61 |
| Formel vikt | 169.0407 |