Läs mer
4-cyanofenylzinkbromid, 0,5 M i THF, förpackad under argon i återförslutningsbar ChemSeal™ flaskor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15465335
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15465335 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 15465335 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58211.AD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 131379-14-1 | C7H4BrNZn | 247.4 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-Cyanophenylzinkbromid används för att producera bifenyl-4-karbonitril.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel, luft, baser och värme. Luftkänslig. Förvaras torrt inre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyanophenylzinc bromide
Namnnotering Förpackad under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
CAS 131379-14-1
Densitet 0.98
Molekylformel C7H4BrNZn
MDL-nummer MFCD00671984
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Luftkänslig; Kan bilda en utfällning
Synonym zinc 2+ ion 4-cyanobenzen-1-ide bromide, zinc bromide 4-cyanobenzen-1-ide 1/1/1
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
InChI-nyckel HEOMKTNNZDZMJZ-UHFFFAOYSA-M
LEDER C1=CC(=CC=[C-]1)C#N.[Zn+2].[Br-]
IUPAC-namn zink;bensonitril;bromid
Molekylvikt (g/mol) 247.4
PubChem CID 54750729
Formel vikt 247.4
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.