Läs mer
4-Cyanopiperidine, 96%
Produktkod. 11342849
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342849 5 g 5g
11352849 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342849 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27722.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4395-98-6 | C6H10N2 | 110.16 g/mol
4-Cyanopiperidin används som en mellanprodukt för framställning av farmaceutiska substanser som antidepressiva och antiinflammatoriska medel. Det används som en prekursor för syntes av piperidinderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
4-Cyanopiperidin används som mellanprodukt för framställning av farmaceutiska substanser som antidepressiva och antiinflammatoriska medel. Det används som en prekursor för syntes av piperidinderivat.
Löslighet Löslig i
kloroform.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4395-98-6
Molekylformel C6H10N2
Molekylvikt (g/mol) 110.16
MDL-nummer MFCD05022468
InChI-nyckel FSDNTQSJGHSJBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanopiperidine, 4-piperidinecarbonitrile, 4-cyanopiperdine, 4-cyanopyperidine, 4-cyano piperdine, 4-cyano piperidine, 4-cyano-piperidine, acmc-20aipl, pubchem9349
PubChem CID 138223
IUPAC-namn piperidin-4-karbonitril
LEDER C1CNCCC1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyanopiperidine
Densitet 0.98
Kokpunkt 226°C
Flampunkt 91°C (196°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.4755
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3276
Löslighetsinformation Soluble in chloroform.
Formel vikt 110.16
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.