Läs mer
4-Cyanopiperidine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15249886 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15249886 5 g 5g
15289126 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15249886 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 453940050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 240401-22-3
Molekylformel C6H10N2·ClH
Molekylvikt (g/mol) 146.62
InChI-nyckel PKMPMUHWHIIFBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperidine-4-carbonitrile hydrochloride, 4-cyanopiperidine hcl, 4-cyanopiperidine hydrochloride, 4-piperidinecarbonitrile, monohydrochloride, pubchem23464, 4-cyanopiperidinium chloride, 4-cyano-piperidine hcl, 4-cyano-piperidine hydrochloride, 4-cyanopiperidine hydrochloride salt, 4-piperidinecarbonitrile hydrochloride
PubChem CID 22744637
IUPAC-namn piperidine-4-carbonitrile;hydrochloride
LEDER C1CNCCC1C#N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyanopiperidine hydrochloride
Smältpunkt 201.0°C to 204.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 146.62
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Cyanopiperidine hydrochloride, 97%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .