Läs mer
4-Cyanopyrazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Cyanopyrazole |
| CAS | 31108-57-3 |
| Molekylformel | C4H3N3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Pyrazole-4-carbonitrile, 1H-Pyrazole-4-carbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3N3/c5-1-4-2-6-7-3-4/h2-3H,(H,6,7) |
| LEDER | N#Cc1cn[nH]c1 |
| IUPAC-namn | 1H-pyrazole-4-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 93.09 |
| Formel vikt | 93.0327 |