Läs mer
4-Cyanopyridin, 98 %
Produktkod. 11364739
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2500g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364739 10 g 10g
11414023 100 g 100g
11424023 500 g 500g
11434023 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11364739 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10286.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100-48-1 | C6H4N2 | 104,112 g/mol
4-Cyanopyridin används som en mellanprodukt i organisk syntes och farmaceutiska substanser som isonicotinylhydrazid, som används vid behandling av tuberkulos. Det används som en prekursor för framställning av isonikotinsyra och 4-dimetylaminopyridin (DMAP). Det är involverat i syntesen av 6-metyl-2-pyridin-4-yl-pyrimidin-4-ylamin genom att reagera med acetonitril.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Cyanopyridin används som mellanprodukt i organisk syntes och farmaceutiska substanser som isonicotinylhydrazid, som används vid behandling av tuberkulos. Det används som en prekursor för framställning av isonikotinsyra och 4-dimetylaminopyridin (DMAP). Det är involverat i syntesen av 6-metyl-2-pyridin-4-yl-pyrimidin-4-ylamin genom att reagera med acetonitril.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka syror, starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-48-1
Molekylformel C6H4N2
Molekylvikt (g/mol) 104.112
MDL-nummer MFCD00006417
InChI-nyckel GPHQHTOMRSGBNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanopyridine, isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, isonicotinic acid nitrile, 4-pyridinenitrile, 4-cyano pyridine, .gamma.-cyanopyridine, gamma-cyanopyridine, p-cyanopyridine, pubchem11155
PubChem CID 7506
ChEBI CHEBI:28020
IUPAC-namn pyridin-4-karbonitril
LEDER C1=CN=CC=C1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyanopyridine
Smältpunkt 76°C to 80°C
pH 6
Kokpunkt 194°C to 196°C
Flampunkt 88°C (190°F)
Odör Pungent
Kvantitet 10 g
Beilstein 107712
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 104.11
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.