Läs mer
4-Cyanopyridin, 98 %
Beskrivning
4-cyanopyridin används som intermediär i organisk syntes och farmaceutiska ämnen som isonicotinylhydrazid, som används vid behandling av tuberkulos. Det används som en prekursor för framställning av isonicotinsyra och 4-diemtylomonopyridin (DMAP). Det är involverat i syntesen av 6-metyl-2-pyridin-4-yl-pyrimidin-4-yl genom att reagera med acetonitril.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
4-Cyanopyridin används som mellanprodukt i organisk syntes och farmaceutiska substanser som isonicotinylhydrazid, som används vid behandling av tuberkulos. Det används som en prekursor för framställning av isonikotinsyra och 4-dimetylaminopyridin (DMAP). Det är involverat i syntesen av 6-metyl-2-pyridin-4-yl-pyrimidin-4-ylamin genom att reagera med acetonitril.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka syror, starka baser och starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Cyanopyridine |
| Smältpunkt | 76 °C till 80 °C |
| pH | 6 |
| Kokpunkt | 194 °C till 196 °C |
| Flampunkt | 88 °C (190 °F) |
| Odör | Stickande lukt |
| Kvantitet | 2500 g |
| Beilstein | 107712 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 104.11 |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.