Läs mer
4-cyanopyridin N-oxid, TRC
Produktkod. 30367141
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30367141 50 mg
1 options
Produktkod. 30367141 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98770050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyanopyridine N-Oxide
CAS 14906-59-3
Molekylformel C6 H4 N2 O
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H4N2O/c7-5-6-1-3-8(9)4-2-6/h1-4H
LEDER [O-][n+]1ccc(cc1)C#N
IUPAC-namn 1-oxidopyridin-1-ium-4-karbonitrin
Molekylvikt (g/mol) 120.11
Formel vikt 120.0324