Läs mer
4-Cyanopyridin, TRC
Produktkod. 30361850
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30361850 25 g
30353435 5 g
30358701 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30361850 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98222525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-48-1
Molekylformel C6 H4 N2
Molekylvikt (g/mol) 104.11
Synonym 4-Pyridinecarbonitrile, Isonicotinonitrile (6CI,8CI), 4-Azabenzonitrile, 4-Cyanopyridine, 4-Pyridinenitrile, 4-Pyridyl cyanide, 4-Pyridylcarbonitrile, Isonicotinic acid nitrile, NSC 60681, γ-Cyanopyridine
IUPAC-namn Pyridin-4-karbonitril
LEDER N#Cc1ccncc1
Specifications
Kemiskt namn eller material Pyridine-4-carbonitrile
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H4N2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H
Formel vikt 104.0374