Läs mer
4-cyanostyren, 95 %, stabiliserat
Produktkod. 11915621 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11915621 10 g Glasflaska 10g
10104690 2.5 g Glasflaska 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11915621 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 292910100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
CAS: 3435-51-6 | C9H7N | 129,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3435-51-6
Molekylformel C9H7N
Molekylvikt (g/mol) 129.16
MDL-nummer MFCD00080445
InChI-nyckel SNTUCKQYWGHZPK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76967
IUPAC-namn 4-etenylbensonitril
LEDER C=CC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyanostyrene
Färg Färglös till gul
Kokpunkt 56,0 °C till 58,0 °C (10,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,5765 till 1,5785
Kvantitet 10 g
Synonym 4-cyanostyrene, 4-vinylbenzonitrile, benzonitrile, 4-ethenyl, p-cyanostyrene, 4-vinyl-benzonitrile, benzonitrile, p-vinyl, p-vinylbenzonitrile, acmc-20amk5, benzonitrile,4-ethenyl, 4-vinylbenzenecarbonitrile
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Stabilisator 0,05 % tert.butylkatechol
Formel vikt 129.16
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.