Läs mer
4-cyanostyren, 97%, stick. med 0,05 % 4-tert-butylkatekol
Produktkod. 11495837
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495837 25 g 25g
11475837 1 g 1g
11485837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24395.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
CAS: 3435-51-6 | C9H7N | 129,16 g/mol
4-cyanostyren används som mellanprodukt i organisk syntes. Det används vid framställning av poly(4-cyanostyren)-polymer, som är en makromolekylär enhet med ordning i nanoskala och hittar ett brett spektrum av potentiella tillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
4-cyanostyren används som mellanprodukt i organisk syntes. Det används vid framställning av poly(4-cyanostyren)-polymer, som är en makromolekylär enhet med ordning i nanoskala och hittar ett brett spektrum av potentiella tillämpningar.
Löslighet Oblandbar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med polymeriserande initiatorer, polymerisationskatalysatorer och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3435-51-6
Molekylformel C9H7N
Molekylvikt (g/mol) 129.16
MDL-nummer MFCD00080445
InChI-nyckel SNTUCKQYWGHZPK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76967
IUPAC-namn 4-etenylbensonitril
LEDER C=CC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyanostyrene
Namnnotering stabiliserad med 0,05 % 4-tert-butylkatekol
Kokpunkt 92 °C till 93 °C (3 mmHg)
Brytningsindex 1.5775
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3276
Synonym 4-cyanostyrene, 4-vinylbenzonitrile, benzonitrile, 4-ethenyl, p-cyanostyrene, 4-vinyl-benzonitrile, benzonitrile, p-vinyl, p-vinylbenzonitrile, acmc-20amk5, benzonitrile,4-ethenyl, 4-vinylbenzenecarbonitrile
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 129.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.