Läs mer
4-(Cyklohex-1-en-1-yl)morfolin, TRC
Produktkod. 30360398
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30360398 1 g
1 options
Produktkod. 30360398 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9979131G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Cyclohex-1-en-1-yl)morpholine
CAS 670-80-4
Molekylformel C10H17NO
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H17NO/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h4H,1-3,5-9H2
LEDER C1CCC(=CC1)N2CCOCC2
IUPAC-namn 4-(cyklohexen-1-yl)morfolin
Molekylvikt (g/mol) 167.24
Formel vikt 167.131