Läs mer
(4-Cyclohexyl-phenyl)-(4-isopropyl-phenyl)-amine, TRC
Produktkod. 30357917
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30357917 500 mg
30365551 50 mg
30350485 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30357917 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC996185500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 886365-92-0
Molekylformel C21H27N
Molekylvikt (g/mol) 293.45
IUPAC-namn 4-cyclohexyl-N-(4-propan-2-ylphenyl)aniline
LEDER CC(C)c1ccc(Nc2ccc(cc2)C3CCCCC3)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Cyclohexyl-phenyl)-(4-isopropyl-phenyl)-amine
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C21H27N/c1-16(2)17-8-12-20(13-9-17)22-21-14-10-19(11-15-21)18-6-4-3-5-7-18/h8-16,18,22H,3-7H2,1-2H3
Formel vikt 293.2143