Läs mer
(4-cyklohexylfenyl)-(4-isopropylfenyl)-amin, TRC
Produktkod. 30365551
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30365551 50 mg
30350485 100 mg
30357917 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30365551 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC99618550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 886365-92-0
Molekylformel C21H27N
Molekylvikt (g/mol) 293.45
IUPAC-namn 4-cyklohexyl-N-(4-propan-2-ylfenyl)anilin.
LEDER CC(C)c1ccc(Nc2ccc(cc2)C3CCCCC3)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Cyclohexyl-phenyl)-(4-isopropyl-phenyl)-amine
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H27N/c1-16(2)17-8-12-20(13-9-17)22-21-14-10-19(11-15-21)18-6-4-3-5-7-18/h8-16,18,22H,3-7H2,1-2H3
Formel vikt 293.2143